Merck
L290181
N-(3-CHLOROPHENYL)-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H19Cl2N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.472
MDL-Nummer: