Merck
L276626
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-ETHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H26ClN3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
608.075
MDL-Nummer: