Merck
L262536
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H19N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.396
MDL-Nummer: