Merck
L243108
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20BrN5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.416
MDL-Nummer: