Merck
L232084
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.505
MDL-Nummer: