Merck
L215287
8-{(2E)-2-[1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}-1,3-DIMETHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H26N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.547
MDL-Nummer: