Merck
L200646
N-[3-(DIETHYLAMINO)PROPYL]-9-FLUORO-7-HYDROXY-3-METHYL-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H29ClFN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.935
MDL-Nummer: