Merck
L199575
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.404
MDL-Nummer: