Merck
L198854
N-[4-(4-BROMOPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H16BrN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.359
MDL-Nummer: