Merck
L198757
7-HYDROXY-5-OXO-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H15F3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.349
MDL-Nummer: