Merck
L186295
2-AMINO-4-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-6-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H28N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.515
MDL-Nummer: