Merck
L170615
METHANESULFONIC 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYL-2-(TRIMETHYLSILYL)TRISILANE-2-CARBOXYLIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C11H30O4SSi4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.767
MDL-Nummer: