Merck
L148431
2-{[5-(2-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H16ClF3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.922
MDL-Nummer: