Merck
L139823
2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]-N'-[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H18N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.348
MDL-Nummer: