Merck
L137146
6-TERT-BUTYL-3-(METHYLSULFANYL)-4-{[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-1,2,4-TRIAZIN-5(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H24N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.48
MDL-Nummer: