Merck
L133965
9-(3-METHOXYPHENYL)-3,3,6,6-TETRAMETHYL-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.488
MDL-Nummer: