Merck
L121118
2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-HYDROXY-1-(4-METHYLPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H29BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.449
MDL-Nummer: