Merck
KN8971300008
Kontes® NMR-Röhrchen, 5 mm Durchmesser, N-51A-Gebrauchsglas
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Synonym(e):
897130-0008
Größe auswählen
5 EA
CHF 48.00
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 48.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897130-0008
Parameter
300 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
8 in. × 28 μm × 38 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)