Merck
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)