Merck
JKA7031
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
CHF 421.00
CHF 421.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 421.00
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 421.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
4arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCO
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.