Merck
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonym(e):
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 490.00
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 490.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mPEG5K-Propionaldehyde, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)