Merck
HTOA200
Oleylamin
≥89%
Synonym(e):
cis-1-Amino-9-octadecen
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.49
Beilstein:
1723960
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
8 mmHg ( 135 °C)
Assay
≥89%
Brechungsindex
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18-26 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChIKey
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)