Merck
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 315.00
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 315.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1025 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-55
Parameter
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
ID × AD
23.0 mm × 27.1 mm
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)