Merck
GF99975504
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045150
Größe auswählen
1 EA
CHF 473.00
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 999-755-04
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)