Merck
GF99657602
Tin-lead alloy, Sn60Pb40
5m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN255150
Größe auswählen
1 EA
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 316.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 996-576-02
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)