Wichtige Dokumente
GF99530938
Kupfer
foil, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
CU000600
About This Item
Assay
≥99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 995-309-38
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.125 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)