GF99380874
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
10m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055125
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 993-808-74
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)