Merck
GF99237291
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 0.5m coil, 0.030mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI040300
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’880.00
CHF 1’880.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’880.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’880.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-372-91
Größe × Dicke
0.5 m × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)