Merck
GF99214364
Aluminiumoxid
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607920
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-143-64
Länge
450 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)