Merck
GF99094809
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
0.5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045350
Größe auswählen
1 EA
CHF 383.00
CHF 383.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 383.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 383.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 990-948-09
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)