GF98907441
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU027930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 989-074-41
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)