Merck
GF98894008
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020200
Größe auswählen
1 EA
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 654.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-940-08
Größe × Dicke
1 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)