Merck
GF98781968
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 20 m, cord diameter 6mm
Synonym(e):
ET305740
Größe auswählen
1 EA
CHF 649.00
CHF 649.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 649.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 649.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 987-819-68
Länge
20 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)