Merck
GF98479827
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.10mm thickness, as rolled
Synonym(e):
PT020245
Größe auswählen
1 EA
CHF 891.00
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 891.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-798-27
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)