Merck
GF98267417
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 20 m, purity 99.2%
Synonym(e):
ZR005143
Größe auswählen
1 EA
CHF 902.00
CHF 902.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 902.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141751
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 902.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.2%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 982-674-17
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Länge
20 m
Durchmesser
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)