Merck
GF98203552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, coil width 914 mm
Synonym(e):
ES301402
Größe auswählen
1 EA
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 233.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 982-035-52
Länge
0.5 m
Spiralbreite
914 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)