Merck
GF97679244
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.15 mm, L 1 m, condition type c, pigmented
Synonym(e):
EK305915
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 976-792-44
Länge
1 m
Durchmesser
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)