Merck
GF97592305
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 50 m, 0.05 mm diameter, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845050
Größe auswählen
1 EA
CHF 574.00
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 574.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 975-923-05
Länge
50 m
Durchmesser
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)