Merck
GF97487803
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 10mm disks, 0.0027mm thickness
Synonym(e):
NI030200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 974-878-03
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.0027 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)