GF97435840
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 3 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
ME307903
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 974-358-40
Länge
1000 mm
Durchmesser
3 mm