Merck
GF97416322
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AA150360
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 974-163-22
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)