Wichtige Dokumente
GF97292504
Niobium
rod, 500mm, diameter 12.7mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Niob, Columbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 972-925-04
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)