Merck
GF97263399
Silver chloride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g
Synonym(e):
AG506010
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’220.00
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’220.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 972-633-99
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)