Merck
GF96752740
Molybdän
foil, thickness 0.020 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
MO000215
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141727
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 967-527-40
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.020 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable