Merck
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 10 m, 0.18 mm diameter
Synonym(e):
CU065138
Größe auswählen
1 EA
CHF 209.00
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 209.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 965-164-34
Länge
10 m
Durchmesser
0.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)