Merck
GF96121661
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Synonym(e):
AL625710
Größe auswählen
1 EA
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 258.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 961-216-61
Länge
10 m
Durchmesser
0.011 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)