Merck
GF96103267
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
50m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
FE285150
Größe auswählen
1 EA
CHF 287.00
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 287.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 961-032-67
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)