Merck
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Synonym(e):
CU197920
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-529-42
Länge
100 mm
Durchmesser
15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)