Merck
GF95658216
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 90 x 150mm, 0.0065mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
CU070230
Größe auswählen
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 266.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 956-582-16
Größe × Dicke
90 mm × 150 mm × 0.0065 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)