Merck
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Synonym(e):
TI010251
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 955-786-11
Länge
0.1 m
Spiralbreite
120 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)